Documents
R540463
4-NAPHTHALEN-2-YL-1-(2-(4-NITRO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-PYRIMIDIN-1-IUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.295
Numéro MDL:
Autres remarques