Principaux documents
R538671
(2R)-2-({(E)-[6-((E)-{[(E,1R)-1-(HYDROXYMETHYL)-2,2-DIMETHYLPROPYL]IMINO}METHYL)-2-PYRIDINYL]METHYLIDENE}AMINO)-3,3-DIMETHYL-1-BUTANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H31N3O2
Poids moléculaire :
333.478
Numéro MDL:
Autres remarques