Principaux documents
R537845
2-[(5,5-DIMETHYL-2-OXIDO-1,3,2-DIOXAPHOSPHINAN-2-YL)METHYL]-5,5-DIMETHYL-1,3,2-DIOXAPHOSPHINANE 2-OXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H22O6P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.242
Numéro MDL:
Autres remarques