Principaux documents
R537233
4-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-2-THIOPHEN-2-YL-QUINOLINE, DI-HYDROBROMIDE
AldrichCPR
R537233-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R537233-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H21Br2N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.26
Numéro MDL:
37,90 $