Principaux documents
R531154
1,2-BIS-(4-(3-HYDROXY-3-METHYL-BUT-1-YNYL)-PHENYL)-ETHANE-1,2-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.441
Numéro MDL:
Autres remarques