Principaux documents
R530689
4,4'-(1,4-PHENYLENE)BIS(2,3,5-TRIPHENYLCYCLOPENTA-2,4-DIENONE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C52H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
690.85
Numéro MDL:
Autres remarques