Principaux documents
R526126
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)-2-HYDROXYPHENYL]METHYLIDENE}-3-(2-THIENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.476
Numéro MDL:
Autres remarques