Principaux documents
R525898
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)-2-HYDROXYPHENYL]METHYLIDENE}-4,5-DIHYDRO-1H-BENZO[G]INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.488
Numéro MDL:
Autres remarques