Key Documents
R524492
5-NAPHTHALEN-1-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (4-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.387
Numéro MDL:
Autres remarques