Principaux documents
R524069
1-(3,4-DIHYDRO-2H-QUINOLIN-1-YL)-2-(2,4,6-TRICHLORO-PHENOXY)-ETHANONE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H14Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.666
Numéro MDL:
37,90 $