Principaux documents
R523232
ADAMANTANE-1-CARBOXYLIC ACID (1,1-DIOXO-TETRAHYDRO-THIOPHEN-3-YL)-AMIDE
AldrichCPR
R523232-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R523232-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H23NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.419
Numéro MDL:
37,90 $