R523216
2-MORPHOLIN-4-YL-N-(2,3,5-TRIFLUORO-6-MORPHOLIN-4-YL-PYRIDIN-4-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H19F3N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.339
Numéro MDL:
Autres remarques