Principaux documents
R518638
(4-ALLYL-5-(3,4-DIMETHOXY-PHENYL)-4H-(1,2,4)TRIAZOL-3-YLSULFANYL)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.384
Numéro MDL:
Autres remarques