Principaux documents
R518565
4-ALLYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXY-PHENYL)-4H-(1,2,4)TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.374
Numéro MDL:
Autres remarques