Principaux documents
R518271
(4-ETHYL-5-(4-METHOXY-PHENYL)-4H-(1,2,4)TRIAZOL-3-YLSULFANYL)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.347
Numéro MDL:
Autres remarques