Principaux documents
R516619
METHYL {[3-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-6-ETHYL-2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL]OXY}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.428
Numéro MDL:
Autres remarques