Principaux documents
R512710
3,6-DICHLORO-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL (2S)-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}-3-PHENYLPROPANOATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H21Cl2NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.43
Numéro MDL:
37,90 $