R512672
3,6-DICHLORO-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL (2S)-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17Cl2NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.332
Numéro MDL:
Autres remarques