Principaux documents
R510122
N-(5-(3,4-DIMETHOXY-BENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-3-YL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H16N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.478
Numéro MDL:
37,90 $