Principaux documents
R510068
4-((THIOPHENE-2-CARBONYL)-AMINO)-BENZOIC ACID BUTYL ESTER
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.383
Numéro MDL:
37,90 $