Principaux documents
R506869
N-(2,4-DIMETHYL-PHENYL)-2-(4-HYDROXY-6-METHYL-PYRIMIDIN-2-YLSULFANYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.386
Numéro MDL:
Autres remarques