Principaux documents
R502995
2-(8-CHLORO-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-CYCLOPENTA(C)CHROMEN-7-YLOXY)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.709
Numéro MDL:
Autres remarques