Principaux documents
R502294
BENZYLOXYCARBONYLAMINO-ACETIC ACID 4-METHYL-6-OXO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.422
Numéro MDL:
Autres remarques