Principaux documents
R501514
1-METHYL-6-OXO-6H-BENZO[C]CHROMEN-3-YL 2-METHYL-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.529
Numéro MDL:
Autres remarques