Principaux documents
R498661
7,7-DIMETHYL-5-OXO-2-THIOXO-1,2,5,6,7,8-HEXAHYDRO-QUINOLINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.306
Numéro MDL:
Autres remarques