Principaux documents
R497029
7-HEXADECYL-8-{(2Z)-2-[1-(4-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]HYDRAZINO}-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H48N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.767
Numéro MDL:
Autres remarques