Principaux documents
R493252
1-BENZYL-5-BROMO-3-TERT-BUTYL-6-METHYL-1H-PYRIMIDINE-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.246
Numéro MDL:
Autres remarques