Key Documents
R492353
3-BENZOIMIDAZOL-1-YL-PROPIONIC ACID (2-OXO-1,2-2H-INDOL-3-YLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.353
Numéro MDL:
Autres remarques