Documents
R490075
N-(1-(2-MORPHOLIN-4-YL-ETHYLCARBAMOYL)-2-PHENYL-VINYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.463
Numéro MDL:
Autres remarques