Principaux documents
R489964
4-METHOXY-N-(2-OXO-2-PHENYL-1-PHENYLAMINO-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.416
Numéro MDL:
Autres remarques