Principaux documents
R488275
N-METHYL-2-[(2-THIENYLCARBONYL)AMINO]-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.435
Numéro MDL:
Autres remarques