Documents
R487791
N-(2-FURAN-2-YL-1-(2-METHOXY-ETHYLCARBAMOYL)-VINYL)-4-METHOXY-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.37
Numéro MDL:
Autres remarques