Principaux documents
R487287
ETHYL (2Z)-2-(1-BUTYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H31N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
561.662
Numéro MDL:
Autres remarques