Principaux documents
R485349
N-(2-PHENYL-1-((TETRAHYDRO-FURAN-2-YLMETHYL)-CARBAMOYL)-VINYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.421
Numéro MDL:
Autres remarques