Principaux documents
R485152
N-(1-BUTYLCARBAMOYL-2-THIOPHEN-2-YL-VINYL)-4-METHYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.463
Numéro MDL:
Autres remarques