Documents
R485012
N-(2-(2-FLUORO-PHENYL)-1-(4-METHYL-PIPERIDINE-1-CARBONYL)-VINYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H23FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.439
Numéro MDL:
Autres remarques