R483788
ETHYL (2E)-2-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYBENZYLIDENE]-7-METHYL-5-(3-NITROPHENYL)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23N3O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.553
Numéro MDL:
Autres remarques