Principaux documents
R482994
METHYL 2-{[(4-CHLOROPHENOXY)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.865
Numéro MDL:
Autres remarques