Principaux documents
R482684
METHYL (2E)-2-[4-(ACETYLOXY)-3-ETHOXYBENZYLIDENE]-5-(4-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.581
Numéro MDL:
Autres remarques