Documents
R482587
2-(4-CHLORO-PHENOXY)-N-(4-(THIAZOL-2-YLSULFAMOYL)-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14ClN3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.9
Numéro MDL:
Autres remarques