Principaux documents
R482560
2(4-TERT-BU-BENZOYLAMINO)4,5,6,7-4H-BENZO(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H27NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.529
Numéro MDL:
Autres remarques