Principaux documents
R479144
4-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-PYRROLIDIN-1-YL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H14Cl4N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.081
Numéro MDL:
37,90 $