Principaux documents
R478946
DIETHYL 3-METHYL-5-({2,2,2-TRICHLORO-1-[(2-METHYLBENZOYL)AMINO]ETHYL}AMINO)-2,4-THIOPHENEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23Cl3N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.851
Numéro MDL:
Autres remarques