Principaux documents
R477958
ETHYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-2-(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H20ClFN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.964
Numéro MDL:
Autres remarques