Principaux documents
R477567
ETHYL 2-[(4-TERT-BUTYLBENZOYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.502
Numéro MDL:
Autres remarques