Principaux documents
R477028
METHYL (2E)-5-(2-CHLOROPHENYL)-7-METHYL-2-(3-NITROBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16ClN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.907
Numéro MDL:
Autres remarques