Principaux documents
R474339
2-METHYL-N-(PIPERIDINE-1-CARBOTHIOYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.376
Numéro MDL:
37,90 $