Principaux documents
R474002
7-METHYL-4-OXO-2-PHENYLAMINO-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDINE-3-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.301
Numéro MDL:
Autres remarques