Principaux documents
R472425
2-BENZOTRIAZOL-1-YL-ACETIC ACID (2-CHLORO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H12ClN5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.749
Numéro MDL:
37,90 $