Key Documents
R470813
1-[4-(2-FUROYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.429
Numéro MDL:
Autres remarques